Tlačiť
Erbium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
449792-25G 449792-5G
SIAL449792-25GEA 1107.5 EUR
SIAL449792-25G SIAL449792-5G
Erbium trichloride, Sigma-Aldrich®
Erbium trichloride
Vzorec: Cl₃Er
Teplota varu: 1500 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 751 °C
Hustota: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010989
Číslo CAS: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0