Erbium trichloride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
89917.09
89917.18
89917.09EA
257.52
EUR
89917.09
89917.18
Erbium trichloride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Erbium trichloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10138-41-7
Molecular Formula: ErCl3
Formula Weight: 273.62
Physical Form: Beads
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1500°
MDL No.: MFCD00010989
Vzorec:
Cl₃Er Mw: 273.62 Teplota varu: 1500 °C Teplota tavenia: 774 °C Hustota: 4.1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010989 Číslo CAS: 10138-41-7 EINECS: 233-385-0 |