Tlačiť
Dysprosium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
325546-25G 325546-5G
SIAL325546-25GEA 1250.3 EUR
SIAL325546-25G SIAL325546-5G
Dysprosium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dysprosium trichloride
Vzorec: Cl₃Dy
Mw: 268.86
Teplota tavenia: 642…652 °C
Hustota: 3.67 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00010984
Číslo CAS: 10025-74-8
EINECS: 233-039-9