Tlačiť
Cerium trichloride, anhydrous 99.9%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cerous chloride, Cerium(III) chloride, Cerium (III) chloride
369750050 369750250 369751000
ACRO369750050EA 125.78 EUR
ACRO369750050 ACRO369750250 ACRO369751000
Cerium trichloride, anhydrous 99.9%, pure
Cerium trichloride
Vzorec: CeCl₃
Mw: 246.47
Teplota varu: 1727 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 848 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010929
Číslo CAS: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
OSN: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02008
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or granules
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %