Tlačiť
Gadolinium tribromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
43673.14 43673.06
43673.14EA 758.52 EUR
43673.14 43673.06
Gadolinium tribromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Gadolinium tribromide
Vzorec: Br₃Gd
Teplota tavenia: 770 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049741
Číslo CAS: 13818-75-2
EINECS: 237-494-4