Tlačiť
Europium(II) bromide ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Europium dibromide
44431.03 44431.06 44431.14
44431.03EA 141.8 EUR
44431.03 44431.06 44431.14
Europium(II) bromide ≥99.99% (metals basis)
Europium(II) bromide
Purity: 99.99% CAS No.: 13780-48-8 Molecular Formula: EuBr2 Formula Weight: 311.77 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD01076548
Vzorec: Br₂Eu
Mw: 311.77
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01076548
Číslo CAS: 13780-48-8