Cerium tribromide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Cerous bromide, Cerium(III) bromide hydrate, Cerium (III) bromide
44447.14
44447.22
44447.14EA
173.44
EUR
44447.14
44447.22
Cerium tribromide 99%
Cerium tribromide
Purity: 99%
CAS No.: 14457-87-5
Molecular Formula: CeBr3.xH2O
Formula Weight: 379.83(anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00150206
Vzorec:
CeBr₃ Mw: 379.83 Teplota tavenia: 732 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016004 Číslo CAS: 14457-87-5 EINECS: 238-447-0 Merck Index: 12,02039 |