Tlačiť
2-Phenylindole 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
130680050 130681000
ACRO130680050EA 38.67 EUR
ACRO130680050 ACRO130681000
2-Phenylindole 99%
2-Phenylindole
Vzorec: C₁₄H₁₁N
Teplota varu: 250 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 188…191 °C
Číslo MDL: MFCD00005608
Číslo CAS: 948-65-2
EINECS: 213-436-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to light green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 191 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥98.5 %