Tlačiť
7-Methylindole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
M51490-1G M51490-5G
SIALM51490-1GEA 94.13 EUR
SIALM51490-1G SIALM51490-5G
7-Methylindole, Sigma-Aldrich®
7-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 266
Teplota tavenia: 83
Hustota: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
Číslo MDL: MFCD00005684
Číslo CAS: 933-67-5
EINECS: 213-270-1