Tlačiť
7-Methylindole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17521.03 L17521.06
L17521.03EA 94.93 EUR
L17521.03 L17521.06
7-Methylindole ≥98%
7-Methylindole
Purity: 98% CAS No.: 933-67-5 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Melting Point: 83-84° Boiling Point: 266° MDL No.: MFCD00005684
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 266 °C
Teplota tavenia: 83…84 °C
Hustota: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005684
Číslo CAS: 933-67-5
EINECS: 213-270-1