Tlačiť
5-Methylindole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methyl-1H-indole
L06893.03 L06893.06
L06893.03EA 96.27 EUR
L06893.03 L06893.06
5-Methylindole ≥99%
5-Methylindole
Purity: 99% CAS No.: 614-96-0 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 58-61° Boiling Point: 100°/3mm Beilstein Reference: 2228 MDL No.: MFCD00005680
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 100 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 58…61 °C
Hustota: 1.0202 g/cm³ (78.3 °C)
Číslo MDL: MFCD00005680
Číslo CAS: 614-96-0
EINECS: 210-400-9