Tlačiť
4-Methylindole 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-1H-indole
133890010 133890050
ACRO133890010EA 314.48 EUR
ACRO133890010 ACRO133890050
4-Methylindole 99%
4-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 267 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 5 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005668
Číslo CAS: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5
OSN: 3334
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %