Tlačiť
3-Methylindole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Skatol, 3-Methyl-1H-indole, β-Methylindole, Skatole
M-Clarity™ quality level = MQ100
M51458-100G M51458-25G M51458-5G
SIALM51458-100GEA 633.77 EUR
SIALM51458-100G SIALM51458-25G SIALM51458-5G
3-Methylindole, Sigma-Aldrich®
3-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 265
Teplota tavenia: 95…97 °C
Hustota: 1.003 g/cm³ (99.6 °C)
Číslo MDL: MFCD00005627
Číslo CAS: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
Merck Index: 12,08700