Tlačiť
3-Methylindole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Skatol, 3-Methyl-1H-indole, β-Methylindole, Skatole
127030100 127030250 127031000
ACRO127030100EA 89.45 EUR
ACRO127030100 ACRO127030250 ACRO127031000
3-Methylindole 98%
3-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 265…266 °C (755 mmHg)
Teplota tavenia: 95…98 °C
Teplota vzplanutia: 132 °C
Číslo MDL: MFCD00005627
Číslo CAS: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
OSN: 3077
Merck Index: 12,08700
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤1.1 % Tosyl chloride