Tlačiť
2-Methylindole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Methyl-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ200
M51407-100G M51407-25G
SIALM51407-100GEA 72.6 EUR
SIALM51407-100G SIALM51407-25G
2-Methylindole, Sigma-Aldrich®
2-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Teplota varu: 273 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 56…59 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 141 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005616
Číslo CAS: 95-20-5
EINECS: 202-398-3