2-Methylindole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Methyl-1H-indole
A10764.0B
A10764.18
A10764.30
A10764.0BEA
560.37
EUR
A10764.0B
A10764.18
A10764.30
2-Methylindole ≥98%
2-Methylindole
Purity: 98+%
CAS No.: 95-20-5
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 141°(285°F)
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 109781
MDL No.: MFCD00005616
Vzorec:
C₉H₉N Mw: 131.18 Teplota varu: 272…273 °C Teplota tavenia: 56…60 °C Hustota: 1.07 Teplota vzplanutia: 141 °C (285 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005616 Číslo CAS: 95-20-5 EINECS: 202-398-3 |