Tlačiť
2-Methylindole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-1H-indole
127021000 127025000
ACRO127021000EA 93.86 EUR
ACRO127021000 ACRO127025000
2-Methylindole 98%
2-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 273 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 56…60 °C
Teplota vzplanutia: 141 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005616
Číslo CAS: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
OSN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to red-purple to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥97.5 %