Tlačiť
1-Methylindole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
193984-25G 193984-5G
SIAL193984-25GEA 97.87 EUR
SIAL193984-25G SIAL193984-5G
1-Methylindole, Sigma-Aldrich®
1-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 239
Teplota tavenia: 94…95 °C
Hustota: 1.048 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005800
Číslo CAS: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
OSN: 3334
ADR: 9