Tlačiť
1-Methylindole 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
186300050 186300250 186301000
ACRO186300050EA 64.18 EUR
ACRO186300050 ACRO186300250 ACRO186301000
1-Methylindole 98+%
1-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 236…239 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 94…95 °C
Hustota: 1.02 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005800
Číslo CAS: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
OSN: 3334
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %