Tlačiť
Indol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1H-Indole
M-Clarity™ quality level = MQ200
I3408-100G I3408-25G I3408-500G
SIALI3408-100GEA 132.19 EUR
SIALI3408-100G SIALI3408-25G SIALI3408-500G
Indol, Sigma-Aldrich®
Indole
Vzorec: C₈H₇N
Mw: 117.15
Teplota varu: 254…255 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 50…51 °C
Hustota: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110
Číslo MDL: MFCD00005607
Číslo CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04985