Indol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1H-Indole
A14427.0B
A14427.18
A14427.30
A14427.0BEA
525.14
EUR
A14427.0B
A14427.18
A14427.30
Indol ≥99%
Indole
Purity: 99%
CAS No.: 120-72-9
Molecular Formula: C8H7N
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 121°(249°F)
Odour: Unpleasant
pH: 6
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 253-254°
Beilstein Reference: 107693
Merck Reference: 14,4963
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005607
Vzorec:
C₈H₇N Mw: 117.15 Teplota varu: 253…254 °C Teplota tavenia: 50…54 °C Hustota: 1.220 Teplota vzplanutia: 121 °C (249 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005607 Číslo CAS: 120-72-9 EINECS: 204-420-7 OSN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04985 |