Tlačiť
5-Hydroxyindole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole
L00858.03 L00858.06
L00858.03EA 123.55 EUR
L00858.03 L00858.06
5-Hydroxyindole ≥98%
5-Hydroxyindole
Purity: 98+% CAS No.: 1953-54-4 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 106-111° Beilstein Reference: 112349 MDL No.: MFCD00005677
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota tavenia: 106…111 °C
Číslo MDL: MFCD00005677
Číslo CAS: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6