Tlačiť
5-Hydroxyindole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole
121270010 121272500 121270050
ACRO121270010EA 54.95 EUR
ACRO121270010 ACRO121272500 ACRO121270050
5-Hydroxyindole 97%
5-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota tavenia: 105…110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005677
Číslo CAS: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥96.0 %