Tlačiť
4-Hydroxyindole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Indol-4-ol, 4-Indolol, 4-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-4-ol
L14352.03 L14352.06 L14352.14
L14352.03EA 36.78 EUR
L14352.03 L14352.06 L14352.14
4-Hydroxyindole ≥98%
4-Hydroxyindole
Purity: 98% CAS No.: 2380-94-1 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 97-99° Beilstein Reference: 114905
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota varu: 100 °C (0,01 mmHg)
Teplota tavenia: 97…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005667
Číslo CAS: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2