Tlačiť
7-Fluoroindole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17621.03 L17621.MD
L17621.03EA 73.81 EUR
L17621.03 L17621.MD
7-Fluoroindole ≥97%
7-Fluoroindole
Purity: 97% CAS No.: 387-44-0 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 114740
Vzorec: C₈H₆FN
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074502
Číslo CAS: 387-44-0