Tlačiť
6-Fluoroindole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24633.03 B24633.06 B24633.14
B24633.03EA 82.63 EUR
B24633.03 B24633.06 B24633.14
6-Fluoroindole ≥98%
6-Fluoroindole
Purity: 98% CAS No.: 399-51-9 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Melting Point: 74-77° Beilstein Reference: 112192
Vzorec: C₈H₆FN
Teplota tavenia: 74…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00056933
Číslo CAS: 399-51-9