Tlačiť
5-Fluoroindole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-1H-indole
311920010 311922500 311920050 311920250
ACRO311920010EA 82.52 EUR
ACRO311920010 ACRO311922500 ACRO311920050 ACRO311920250
5-Fluoroindole 98%
5-Fluoroindole
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota varu: 85
Teplota tavenia: 44…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005671
Číslo CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %