Tlačiť
Indole-5-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18627.03 A18627.06 A18627.14
A18627.03EA 62.98 EUR
A18627.03 A18627.06 A18627.14
Indole-5-carboxylic acid ≥98%
Indole-5-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 1670-81-1 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 124391
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 208…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005678
Číslo CAS: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6