Tlačiť
Indole-5-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indole-5-carboxylic acid
122210010 122210050
ACRO122210010EA 57.36 EUR
ACRO122210010 ACRO122210050
Indole-5-carboxylic acid 98%
Indole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 207…212 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005678
Číslo CAS: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 212 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %