Tlačiť
Indole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1H-Indole-3-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
284734-1G 284734-5G
SIAL284734-1GEA 39.83 EUR
SIAL284734-1G SIAL284734-5G
Indole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Číslo MDL: MFCD00005624
Číslo CAS: 771-50-6
EINECS: 212-231-6