Tlačiť
Indole-3-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12634.03 A12634.06 A12634.14 AB112970.0025
A12634.03EA 49.74 EUR
A12634.03 A12634.06 A12634.14 ABCRAB112970.0025
Indole-3-carboxylic acid ≥98%
Indole-3-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 771-50-6 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: ca 239° dec. Beilstein Reference: 129435
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: ∼ 239 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005624
Číslo CAS: 771-50-6
EINECS: 212-231-6