Tlačiť
Indole-3-carboxylic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
307610010 307610050
ACRO307610010EA 50.94 EUR
ACRO307610010 ACRO307610050
Indole-3-carboxylic acid 99%
Indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 200…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005624
Číslo CAS: 771-50-6
EINECS: 212-231-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %