Tlačiť
Indole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1H-Indole-2-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
I5109-10G I5109-50G I5109-5G
SIALI5109-10GEA 88.25 EUR
SIALI5109-10G SIALI5109-50G SIALI5109-5G
Indole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 203…206 °C
Číslo MDL: MFCD00005611
Číslo CAS: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4