Tlačiť
Indole-2-carboxylic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indole-2-carboxylic acid
122200100 122200500
ACRO122200100EA 74.21 EUR
ACRO122200100 ACRO122200500
Indole-2-carboxylic acid 99%
Indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 205…209 °C
Číslo MDL: MFCD00005611
Číslo CAS: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 209 °C
HPLC ≥98.5 %