Tlačiť
Indole-5-carbonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
110790010 110790050
ACRO110790010EA 28.64 EUR
ACRO110790010 ACRO110790050
Indole-5-carbonitrile 99%
Indole-5-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂
Teplota tavenia: 106…109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005669
Číslo CAS: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
GC ≥98.5 %
Titrable acid ≤0.001 meq/g