Indole-3-carbonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16041.03
A16041.06
A16041.03EA
64.18
EUR
A16041.03
A16041.06
Indole-3-carbonitrile ≥98%
Indole-3-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 5457-28-3
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Odour: Odourless
Melting Point: 177-182°
Beilstein Reference: 120888
MDL No.: MFCD00022717
Vzorec:
C₉H₆N₂ Teplota varu: 350 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 177…182 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00022717 Číslo CAS: 5457-28-3 |