Tlačiť
6-Chloroindole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23650.03 B23650.06
B23650.03EA 26.71 EUR
B23650.03 B23650.06
6-Chloroindole ≥99%
6-Chloroindole
Purity: 99% CAS No.: 17422-33-2 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 112345
Vzorec: C₈H₆ClN
Teplota tavenia: 87…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005681
Číslo CAS: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4