Tlačiť
Inden, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1H-Indene
M-Clarity™ quality level = MQ100
193828-1G 193828-25G 193828-5G
SIAL193828-1GEA 86.64 EUR
SIAL193828-1G SIAL193828-25G SIAL193828-5G
Inden, Sigma-Aldrich®
Inden
Vzorec: C₉H₈
Teplota varu: 183 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003777
Číslo CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
OSN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04964