Tlačiť
Inden ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1H-Indene
L12665.06 L12665.14 L12665.22
L12665.06EA 93.86 EUR
L12665.06 L12665.14 L12665.22
Inden ≥97%
Inden
Purity: 97% CAS No.: 95-13-6 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5740 Odour: Aromatic Melting Point: ca -2° Boiling Point: 181-182° Beilstein Reference: 635873 Merck Reference: 14,4939 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00003777
Vzorec: C₉H₈
Teplota varu: 181…182 °C
Teplota tavenia: ∼–2 °C
Hustota: 0,996
Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003777
Číslo CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
OSN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4939