Inden ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1H-Indene
L12665.06
L12665.14
L12665.22
L12665.06EA
93.86
EUR
L12665.06
L12665.14
L12665.22
Inden ≥97%
Inden
Purity: 97%
CAS No.: 95-13-6
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5740
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -2°
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 635873
Merck Reference: 14,4939
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00003777
Vzorec:
C₉H₈ Teplota varu: 181…182 °C Teplota tavenia: ∼–2 °C Hustota: 0,996 Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00003777 Číslo CAS: 95-13-6 EINECS: 202-393-6 OSN: 3295 ADR: 3,III Merck Index: 14,4939 |