Tlačiť
Inden ≥90% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1H-Indene
Stabilizácia: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
A12192.AD A12192.AK A12192.AU
A12192.ADEA 49.74 EUR
A12192.AD A12192.AK A12192.AU
Inden ≥90% stabilised
Inden
Stabilized with 0.01% 4-tert-butylcatechol
Purity: 90+% CAS No.: 95-13-6 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Aromatic Melting Point: ca -2° Boiling Point: 181-182° Beilstein Reference: 635873 Merck Reference: 14,4939 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00003777
Vzorec: C₉H₈
Teplota varu: 181…182 °C
Teplota tavenia: ∼–2 °C
Hustota: 0,996
Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003777
Číslo CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
OSN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4939