Tlačiť
5,6-Dimethoxy-1-indanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
147826-25G 147826-5G
SIAL147826-25GEA 100.68 EUR
SIAL147826-25G SIAL147826-5G
5,6-Dimethoxy-1-indanone, Sigma-Aldrich®
5,6-Dimethoxy-1-indanone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Teplota varu: 302 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003790
Číslo CAS: 2107-69-9
EINECS: 218-287-8