Tlačiť
6-Methoxy-1-indanone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
334070050 334070250
ACRO334070050EA 61.69 EUR
ACRO334070050 ACRO334070250
6-Methoxy-1-indanone 98%
6-Methoxy-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Mw: 162.19
Teplota varu: 270 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 107…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021232
Číslo CAS: 13623-25-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥97.5 %