Tlačiť
2-Indanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
146692-10G 146692-50G
SIAL146692-10GEA 192.14 EUR
SIAL146692-10G SIAL146692-50G
2-Indanone, Sigma-Aldrich®
2-Indanone
Vzorec: C₉H₈O
Mw: 132.16
Teplota varu: 220…225 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 54…56 °C
Hustota: 1.0712 g/cm³ (67 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003792
Číslo CAS: 615-13-4
EINECS: 210-410-3