Tlačiť
1-Indanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
I2304-100G I2304-10G I2304-25G
SIALI2304-100GEA 401.52 EUR
SIALI2304-100G SIALI2304-10G SIALI2304-25G
1-Indanone, Sigma-Aldrich®
1-Indanone
Vzorec: C₉H₈O
Teplota varu: 243 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 37…40 °C
Hustota: 1,1028 g/cm³ (40 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003785
Číslo CAS: 83-33-0
EINECS: 201-470-1