Tlačiť
5-Bromo-1-indanone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B25707.03 B25707.06
B25707.03EA 50.54 EUR
B25707.03 B25707.06
5-Bromo-1-indanone ≥97%
5-Bromo-1-indanone
Purity: 98% CAS No.: 34598-49-7 Molecular Formula: C9H7BrO Formula Weight: 211.06 Melting Point: 125-129° Beilstein Reference: 2357199
Vzorec: C₉H₇BrO
Teplota varu: 280 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 125…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082718
Číslo CAS: 34598-49-7