Tlačiť
5-Bromo-1-indanone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
309570010 309570050
ACRO309570010EA 52.15 EUR
ACRO309570010 ACRO309570050
5-Bromo-1-indanone 97%
5-Bromo-1-indanone
Vzorec: C₉H₇BrO
Teplota varu: 280 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 126…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082718
Číslo CAS: 34598-49-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %