Tlačiť
4-Methylimidazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methyl-1H-imidazole
190330500 190332500
ACRO190330500EA 81.43 EUR
ACRO190330500 ACRO190332500
4-Methylimidazole 98%
4-Methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Teplota varu: 263 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 52…56 °C
Hustota: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
Teplota vzplanutia: 157 °C
Číslo MDL: MFCD00005201
Číslo CAS: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
GC ≥97.5 %