Tlačiť
2-Methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
M50850-100G M50850-500G
SIALM50850-100GEA 75.81 EUR
SIALM50850-100G SIALM50850-500G
2-Methylimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Teplota varu: 267 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 130…133 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005190
Číslo CAS: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
OSN: 3259
ADR: 8,III