2-Methylimidazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Methyl-1H-imidazole
A17063.0E
A17063.22
A17063.36
A17063.0EEA
636.18
EUR
A17063.0E
A17063.22
A17063.36
2-Methylimidazole ≥97%
2-Methylimidazole
Purity: 97%
CAS No.: 693-98-1
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: 142-144°
Boiling Point: 267-268°
Beilstein Reference: 1368
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00005190
Vzorec:
C₄H₆N₂ Teplota varu: 267…268 °C Teplota tavenia: 142…144 °C Hustota: 0,99 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 155 °C (311 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005190 Číslo CAS: 693-98-1 EINECS: 211-765-7 OSN: 3259 ADR: 8,III |