Tlačiť
1-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
M50834-100G M50834-500G
SIALM50834-100GEA 61.69 EUR
SIALM50834-100G SIALM50834-500G
1-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
1-methylimidazol
Vzorec: C₄H₆N₂
Mw: 82.11
Teplota varu: 198
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 92
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005292
Číslo CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
OSN: 3267
ADR: 8 II